1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Ethyl-1,2-dimethoxybenzene
OR918848-1G OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA 5130 DKK
APOSOR918848-1G APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673001
CAS-nummer: 5888-51-7