1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 665 DKK
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13193037
CAS-nummer: 133382-42-0