3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 994 DKK
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658171
CAS-nummer: 33414-49-2