7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR918719-1G
OR918719-250MG
APOSOR918719-1GEA
1260
DKK
APOSOR918719-1G
APOSOR918719-250MG
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Formel:
C₈H₇Br Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17976891 CAS-nummer: 21120-91-2 |