4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918636-100G OR918636-25G
APOSOR918636-100GEA 1560 DKK
APOSOR918636-100G APOSOR918636-25G
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071777
CAS-nummer: 94-31-5