2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918606-1G OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA 6590 DKK
APOSOR918606-1G APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705594
CAS-nummer: 116475-68-4