Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918584-1G
OR918584-25G
OR918584-5G
APOSOR918584-1GEA
452
DKK
APOSOR918584-1G
APOSOR918584-25G
APOSOR918584-5G
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate
Formel:
C₆H₁₂O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09701200 CAS-nummer: 18370-95-1 |