2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 850 DKK
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11847780
CAS-nummer: 15128-85-5