5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 1110 DKK
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02614961
CAS-nummer: 22868-59-3