5-Bromo-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918520-1G OR918520-250MG OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA 4910 DKK
APOSOR918520-1G APOSOR918520-250MG APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molekylvægt: 283.121 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264327
CAS-nummer: 93299-40-2