5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918489-1G OR918489-250MG
APOSOR918489-1GEA 840 DKK
APOSOR918489-1G APOSOR918489-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18073765
CAS-nummer: 1224288-92-9