Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918478-1G OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA 1370 DKK
APOSOR918478-1G APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molekylvægt: 199.247 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21641342
CAS-nummer: 1363166-32-8