3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 251 DKK
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190652
CAS-nummer: 14189-82-3