2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 3490 DKK
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827508
CAS-nummer: 288089-52-1