1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918402-1G OR918402-250MG OR918402-5G
APOSOR918402-1GEA 0 DKK
APOSOR918402-1G APOSOR918402-250MG APOSOR918402-5G
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07434611
CAS-nummer: 1685-19-4