4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 2270 DKK
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Kogepunkt: 137…138 °C (6 mm Hg)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114509
CAS-nummer: 5636-52-2