Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 1490 DKK
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14635863
CAS-nummer: 98592-34-8