Thian-3-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one
OR918271-1G OR918271-250MG
APOSOR918271-1GEA 976 DKK
APOSOR918271-1G APOSOR918271-250MG
Thian-3-one 95%
Thian-3-one
Formel: C₅H₈OS
Molekylvægt: 116.181 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040796
CAS-nummer: 19090-03-0