tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 709 DKK
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09953073
CAS-nummer: 99207-32-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III