4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 436 DKK
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260793
CAS-nummer: 72115-06-1