2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918258-25G OR918258-5G
APOSOR918258-25GEA 5690 DKK
APOSOR918258-25G APOSOR918258-5G
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formel: C₁₃H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09840884
CAS-nummer: 861960-34-1