8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8-Methyl-4-chromanone
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 2210 DKK
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09054820
CAS-nummer: 49660-56-2