1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918133-1G OR918133-250MG
APOSOR918133-1GEA 452 DKK
APOSOR918133-1G APOSOR918133-250MG
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848247
CAS-nummer: 60207-18-3