1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918097-10G OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA 0 DKK
APOSOR918097-10G APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08861855
CAS-nummer: 32122-23-9