1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918033-1G OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA 3130 DKK
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Formel: C₈H₉N₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04448842
CAS-nummer: 452967-56-5