5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 818 DKK
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457442
CAS-nummer: 913191-20-5