2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-25GEA 491 DKK
APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formel: C₈H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02671209
CAS-nummer: 3218-50-6