trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 1660 DKK
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00626152
CAS-nummer: 20704-66-9