2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 806 DKK
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12406549
CAS-nummer: 1158750-89-0