7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917812-1G OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA 535 DKK
APOSOR917812-1G APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NO·ClH
Molekylvægt: 195.646 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683321
CAS-nummer: 1418117-82-4