4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917809-1G OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA 2460 DKK
APOSOR917809-1G APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.158 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182410
CAS-nummer: 14271-73-9