4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917736-1G
OR917736-250MG
APOSOR917736-1GEA
6050
DKK
APOSOR917736-1G
APOSOR917736-250MG
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20502958 CAS-nummer: 23872-23-3 |