3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917708-1G OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA 3270 DKK
APOSOR917708-1G APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Molekylvægt: 172.226 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08446306
CAS-nummer: 90861-52-2