2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 1730 DKK
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formel: C₁₀H₇BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07775614
CAS-nummer: 14297-34-8