4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 5350 DKK
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02185844
CAS-nummer: 3609-50-5