3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917655-1G OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA 1110 DKK
APOSOR917655-1G APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molekylvægt: 175.227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999179
CAS-nummer: 4910-04-7