Benzyl glycolate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917631-100G OR917631-25G
APOSOR917631-100GEA 774 DKK
APOSOR917631-100G APOSOR917631-25G
Benzyl glycolate 97%
Benzyl glycolate
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191776
CAS-nummer: 30379-58-9