7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917617-1G OR917617-250MG
APOSOR917617-1GEA 4860 DKK
APOSOR917617-1G APOSOR917617-250MG
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01648758
CAS-nummer: 55579-90-3