4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917609-1G OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA 5350 DKK
APOSOR917609-1G APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00582536
CAS-nummer: 53183-53-2