Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917547-1G OR917547-250MG
APOSOR917547-1GEA 1830 DKK
APOSOR917547-1G APOSOR917547-250MG
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13248596
CAS-nummer: 156001-68-2