3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: {3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 1370 DKK
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271929
CAS-nummer: 871825-54-6
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III