Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR917276-1G OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA 4880 DKK
APOSOR917276-1G APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅NOS
Molekylvægt: 163.196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052828
CAS-nummer: 203922-18-3