(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR917182-1G OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA 1070 DKK
APOSOR917182-1G APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788637
CAS-nummer: 106691-72-9