2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methylbenzo[d]thiazole-5-carboxylic acid
OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-1GEA 502 DKK
APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Molekylvægt: 193.222 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00498510
CAS-nummer: 24851-69-2