{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 2410 DKK
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271921
CAS-nummer: 103573-92-8
UN nummer: 3259
ADR: 8,III