6-Bromo-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916897-1G
OR916897-250MG
OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA
7360
DKK
APOSOR916897-1G
APOSOR916897-250MG
APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Molekylvægt: 283.121 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17214434 CAS-nummer: 496930-10-0 |