3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916886-25G OR916886-5G OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA 1940 DKK
APOSOR916886-25G APOSOR916886-5G APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Formel: C₉H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974030
CAS-nummer: 78629-20-6
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III