N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-((2-Hydroxyethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 2920 DKK
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekylvægt: 179.216 g/mol
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963547
CAS-nummer: 1201-91-8