1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR916820-1G OR916820-250MG OR916820-5G
APOSOR916820-1GEA 2730 DKK
APOSOR916820-1G APOSOR916820-250MG APOSOR916820-5G
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
1-Methylhistamine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₁N₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037000
CAS-nummer: 6481-48-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III