(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 4750 DKK
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01819872
CAS-nummer: 51221-43-3